Polysorbaatti 80

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 69.8 EUR
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbaatti 80
Polysorbaatti 80

CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107

Kiehumispiste: >100 °C
Sulamispiste: 100 °C
Tiheys: 1,064
Leimahduspiste: >149 °C (300 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082107
CAS-numero: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR