(±)-1-Metoksi-2-propanoli ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

L12694.AK L12694.AU
L12694.AKEA 56.7 EUR
L12694.AK L12694.AU
(±)-1-Metoksi-2-propanoli ≥99%
(±)-1-Metoksi-2-propanoli
Kaava: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Kiehumispiste: 119,6 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –97 °C
Tiheys: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 31 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004537
CAS-numero: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR