Aktiivihiili, jauhe, Norit® GSX, pesty rikkihapolla, steam activated and acid washed
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
L11860.22EA 71.9 EUR
L11860.22 L11860.36 L11860.0P L11860.A3
Aktiivihiili, jauhe, Norit® GSX, pesty rikkihapolla, steam activated and acid washed
Aktiivihiili
CAS No.: 7440-44-0 UN No.: 1362 MDL No.: MFCD00133992
Kaava: C
Sulamispiste: 3550 °C
Tiheys: 2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133992
CAS-numero: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818