Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
L10284.09 L10284.04
L10284.09EA 423 EUR
L10284.09 L10284.04
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Cyclohexene-1-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1855-63-6 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 85-88°/17mm Beilstein Reference: 385837 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013772
Kaava: C₇H₉N
Kiehumispiste: 85…88 °C (17 mmHg)
Tiheys: 0,947
Leimahduspiste: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013772
CAS-numero: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III