α,α,α-Trifluori-m-tolyyli-isosyanaatti ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

L09448.06 L09448.14 L09448.03
L09448.06EA 123 EUR
L09448.06 L09448.14 L09448.03
α,α,α-Trifluori-m-tolyyli-isosyanaatti ≥98%
α,α,α-Trifluori-m-tolyyli-isosyanaatti

Purity: 98% CAS No.: 329-01-1 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4685 Odour: Pungent Boiling Point: 53-54°/11mm Beilstein Reference: 744880 UN No.: 2285 MDL No.: MFCD00002020

Kaava: C₈H₄F₃NO
Kiehumispiste: 53…54 °C (11 mmHg)
Sulamispiste: –26 °C
Tiheys: 1,336
Leimahduspiste: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002020
CAS-numero: 329-01-1
EINECS: 206-341-3
UN: 2285
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR