Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

L06941.03 L06941.MD
L06941.03EA 328 EUR
L06941.03 L06941.MD
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine

Purity: 94% CAS No.: 175136-62-6 Molecular Formula: C24H9F18P Formula Weight: 670.28 Melting Point: 98-102° Boiling Point: 128-130°/0.5mm MDL No.: MFCD00042428

Kaava: C₂₄H₉F₁₈P
Kiehumispiste: 128…130 °C (0,5 mmHg)
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042428
CAS-numero: 175136-62-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR