Etyyliklooriformiaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 74.5 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Etyyliklooriformiaatti ≥97%
Etyyliklooriformiaatti
Kaava: C₃H₅ClO₂
Kiehumispiste: 92…93 °C
Sulamispiste: –81 °C
Tiheys: 1,136
Leimahduspiste: 10 °C (50 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000644
CAS-numero: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784