Etyylibentseeni ≥99%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Synonyms: Phenylethane
L05908.AE L05908.AP L05908.0F
L05908.AEEA 59.1 EUR
L05908.AE L05908.AP L05908.0F
Etyylibentseeni ≥99%
Etyylibentseeni
Purity: 99% CAS No.: 100-41-4 Molecular Formula: C8H10 Formula Weight: 106.17 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4950 Odour: Petrol-like Melting Point: -95° Boiling Point: 135-136° Beilstein Reference: 1901871 Merck Reference: 14,3765 UN No.: 1175 MDL No.: MFCD00011647
Kaava: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Kiehumispiste: 135…136 °C
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 0.867
Leimahduspiste: 15 °C (59 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011647
CAS-numero: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM