3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

L01527.06 L01527.14
L01527.06EA 172 EUR
L01527.06 L01527.14
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
3,4,5-Trimethoxyphenol

Purity: 97% CAS No.: 642-71-7 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 143-148° Beilstein Reference: 1958573

Kaava: C₉H₁₂O₄
Kiehumispiste: 283 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 143…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008389
CAS-numero: 642-71-7
EINECS: 211-387-2

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR