Metyyliamiini 40% (w/w) vesiliuos

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

L00894.0F
L00894.0FEA 172 EUR
L00894.0F
Metyyliamiini 40% (w/w) vesiliuos
Metyyliamiini
Kaava: CH₅N
Kiehumispiste: 49 °C
Sulamispiste: –38 °C
Tiheys: 0,899
Leimahduspiste: –14 °C (7 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008104
CAS-numero: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR