Sekoitusmoottori, sekoituslavat, pyöreäpohjaisille astioille
Toimittaja: KARTELL
690 691 692 693 694
KART690EA 30.1 EUR
KART690 KART691 KART692 KART693 KART694
Sekoitusmoottori, sekoituslavat, pyöreäpohjaisille astioille
Sekoittajat Sekoituslavat
Fit all standard button tip stirring shafts. 'Long groove' keyhole (Ø 9 mm) provides easy insertion into flask neck and proper position for stirring action. Can be used continuously at temperatures up to 250 °C and, for short intervals, to 300 °C.