Kudosvalukasetit, Mega Type
Toimittaja: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 550 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Kudosvalukasetit, Mega Type
Histologiset kasetit Kasetit kudosten käsittelyyn
Materiaali: POM. Kudosvalukasetit Mega Type, suurille näytteille. Mitat: 28×40×13,6 mm.