Vesi endotoxin-free

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Hydrogen oxide

J65589.AP J65589.K2
J65589.APEA 144 EUR
J65589.AP J65589.K2
Vesi endotoxin-free
Vesi
Kaava: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Sulamispiste: 0
Tiheys: 1.00
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011332
CAS-numero: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 14,10039

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR