Koliinivetytartraatti ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
J64657.30EA 108 EUR
J64657.30 J64657.A1 J64657.A4
Koliinivetytartraatti ≥98%
Kaava: C₉H₁₉NO₇
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036332
CAS-numero: 87-67-2
EINECS: 201-763-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR