Dekstraani, M.W. ~ 150,000

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

J63789.09 J63789.18 J63789.22 J63789.36 J63789.A1
J63789.09EA 89.5 EUR
J63789.09 J63789.18 J63789.22 J63789.36 J63789.A1
Dekstraani, M.W. ~ 150,000
Dekstraani

CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H16O5)n Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935

Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130935
CAS-numero: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Merck Index: 14,2948

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR