Citrate-buffered saline (20X)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 77.4 EUR
J63666.K2 J63666.K3
Citrate-buffered saline (20X)
Biokemialliset puskuriliuokset Elektroforeesipuskurit Hybridisation Buffers
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0