Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 40,000

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

J63606.14 J63606.22 J63606.PG
J63606.14EA 178 EUR
J63606.14 J63606.22 J63606.PG
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ~ 40,000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola

CAS No.: 9011-18-1 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to pale yellow Odour: Phenol-like Merck Reference: 14,2951 MDL No.: MFCD00081551

Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR