Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ∼ 8,000
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
J62101.14 J62101.22 J62101.A1
J62101.14EA 174 EUR
J62101.14 J62101.22 J62101.A1
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. ∼ 8,000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
CAS No.: 9011-18-1 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to pale yellow Odour: Phenol-like MDL No.: MFCD00081551
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1
Merck Index: 14,2951