Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99-101%, Ultrapure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 174 EUR
J15700.A1 J15700.C4
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii 99-101%, Ultrapure
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaattidihydraatii
Kaava: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150026
CAS-numero: 10378-23-1
Order Now
Testitulosten erittely
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0