Nikkelidikloridihexahydraatii

Toimittaja: MP Biomedicals
Vaara

0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 149 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Nikkelidikloridihexahydraatii
Nikkelidikloridihexahydraatii

Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.

Kaava: NiCl₂·6H₂O
Sulamispiste: 140 °C
Tiheys: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149809
CAS-numero: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR