2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
Toimittaja: MP Biomedicals
Varoitus
0215487525 0215487580
ICNA0215487525EA 22.8 EUR
ICNA0215487525 ICNA0215487580
2-Bromethylamine hydrobromide ≥98.0%, white crystalline powder
2-Bromethylamine hydrobromide
2-Bromoethylamine is used to construct C2-symmetric imidazolidinylidene ligands with a dioxolane backbone.
Varoitus: Research Use Only (RUO).
Kaava: BrCH₂CH₂NH₃Br
Sulamispiste: 342…345° F (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012886
CAS-numero: 2576-47-8