Alumiinioksidi, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I

Toimittaja: MP Biomedicals

0202102
ICNA0202102EA 74.7 EUR
ICNA0202102
Alumiinioksidi, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
Alumiinioksidi

Specific Surface Area: 150 m2/g
Particle Size: 63-200 µm
Weight: 0.8 g/ml pH: 4.5


pH: 4.5

Kaava: Al₂O₃
Tiheys: 3,94 g/cm³ (20 °C) (kirj.)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR