N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
TS-38829
HYPETS-38829EA 511 EUR
HYPETS-38829
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Kaava: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Kiehumispiste: 145 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –41 °C
Tiheys: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 34 °C
MDL numero: MFCD00008269
CAS-numero: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II