Uppojäähdyttimet, TC-mallisto
Toimittaja: HUBER
3003.0002.99 3003.0004.99 3004.0002.99 3004.0004.99 3005.0046.99 3005.0043.99 3005.0044.99 3005.0045.99 3005.0107.99 3004.0020.00 3004.0019.00 3003.0044.00
HUBE3003.0002.99EA 3800 EUR
HUBE3003.0002.99 HUBE3003.0004.99 HUBE3004.0002.99 HUBE3004.0004.99 HUBE3005.0046.99 HUBE3005.0043.99 HUBE3005.0044.99 HUBE3005.0045.99 HUBE3005.0107.99 HUBE3004.0020.00 HUBE3004.0019.00 HUBE3003.0044.00
Uppojäähdyttimet, TC-mallisto
Kiertotermostaatit Suljetut termostaattihaudejärjestelmät Jäähdyttävät termostaattihauteet
The TC range of immersion coolers are a flexible solution for a variety of cooling tasks. They are universally used for rapid cooling of fluids. Typical applications include counter-cooling for heat circulation thermostats or replacing cooling by dry ice, they are also an environmentally friendly alternative to mains water cooling. The TC immersion coolers are suitable for unsupervised use, for cooling tasks which require continuous cooling or as a variant with temperature control and a PT100 probe.
  • Nesteiden nopeaan jäähdytykseen
  • Erinomainen ratkaisu vastajäähdytykseen tai kuivajään