n-Heptaani ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara

04882-200L 04882-30L 04882-7L
HONC04882-200LEA 35610 EUR
HONC04882-200L 04882-30L HONC04882-7L
n-Heptaani ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptaani
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kiehumispiste: 98,2…98.4 °C (1.000 hPa)
Sulamispiste: –90,5 °C
Tiheys: 0,69 g/cm3 (15 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009544
CAS-numero: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Purity (GC) Min. 95.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR