Kapillaarit, natriumheparinoidut (pinnoitetut), verikaasuanalyysiin
Toimittaja: HIRSCHMANN
9221212 9221280 9222210 9222212 9222215 9222275 9221215 9221210 9221275
HIRS9221212EA 181 EUR
HIRS9221212 HIRS9221280 HIRS9222210 HIRS9222212 HIRS9222215 HIRS9222275 HIRS9221215 HIRS9221210 HIRS9221275
Kapillaarit, natriumheparinoidut (pinnoitetut), verikaasuanalyysiin
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Blood Sample Collection/Preparation
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.