Turvalliset pesupullot, kapea suuaukko, painettu nimi
Toimittaja: HIRSCHMANN
7690106 7690103 7690102 7690104 7690101
HIRS7690106EA 139 EUR
HIRS7690106 HIRS7690103 HIRS7690102 HIRS7690104 HIRS7690101
Turvalliset pesupullot, kapea suuaukko, painettu nimi
Pullot Pesupullot
LDPE, yellow, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Complete with screw cap and spray tube. Contents label in German, English, French and Spanish, hazard symbols and hazard indications pursuant to the German Ordinance on Hazardous Substances.