Mittapullo, puolisuunnikkaan muotoiset, luokka A, sininen mitta-asteikko
Toimittaja: HIRSCHMANN
2960233 2960240 2960252 2960253 2960260 2960261 2960265 2960270 2960275
HIRS2960233EA 30.9 EUR
HIRS2960233 HIRS2960240 HIRS2960252 HIRS2960253 HIRS2960260 HIRS2960261 HIRS2960265 HIRS2960270 HIRS2960275
Mittapullo, puolisuunnikkaan muotoiset, luokka A, sininen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
DURAN®, borosilicate glass, with hollow glas stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Blue enamelled indelible markings resistant to acids and alkalis
  • Certificate of conformity with dated batch identification available via website: (www.hirschmannlab.de)
*Wide neck
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042