Putket, koeputket sivuputkella
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92236900100 92237200100 92237300100
HECH92236900100EA 118 EUR
HECH92236900100 HECH92237200100 HECH92237300100
Putket, koeputket sivuputkella
Putket Koeputket
DURAN® borosilicate glass, round bottom, beaded rim.
Test tubes with side tube (35×8 mm Ø) positioned 20 mm below rim.