Slide boxes with lid
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42704001 42704002 42704003
HECH42704001EA 19.8 EUR
HECH42704001 HECH42704002 HECH42704003
Slide boxes with lid
Aluslasikotelot
For 100 slides.
  • With lid
  • Stackable