Mittapullo, Overflow, luokka B
Toimittaja: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42115042 42115048 42115012 42115078 42115024 42115030 42115066 42115072 42115018
HECH42115042EA 41.6 EUR
HECH42115042 HECH42115048 HECH42115012 HECH42115078 HECH42115024 HECH42115030 HECH42115066 HECH42115072 HECH42115018
Mittapullo, Overflow, luokka B
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Acid-proof and alkali-resistant markings
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
For water analysis.