Natriumhydroksidi 1.54 mol/l (1.54 N) vesiliuos

Toimittaja: Hach
Vaara

2743042
HACH2743042EA 26.6 EUR
HACH2743042
Natriumhydroksidi 1.54 mol/l (1.54 N) vesiliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
Kiehumispiste: 109 °C (1013 hPa)
Tiheys: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR