Standardiliuokset, Sulfiitti -standardi (Sulphite)
Toimittaja: Hach
2408449 2267410
HACH2408449EA 67.2 EUR
HACH2408449 HACH2267410
Standardiliuokset, Sulfiitti -standardi (Sulphite)
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Ympäristöanalytiikan standardit ja vertailumateriaalit
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.