Standardiliuokset, Mangaani -standardi (Manganese)
Toimittaja: Hach
1279142 2605820 2112820
HACH1279142EA 32.1 EUR
HACH1279142 HACH2605820 HACH2112820
Standardiliuokset, Mangaani -standardi (Manganese)
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Ympäristöanalytiikan standardit ja vertailumateriaalit
Standard solutions for accuracy checks in manganese determinations.