Rikkihappo 9.6 mol/l (19.2 N)

Toimittaja: Hach
Vaara

203832 203849
HACH203832EA 33.9 EUR
HACH203832 HACH203849
Rikkihappo 9.6 mol/l (19.2 N)
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR