tert-Butyl hydrogen succinate 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H64706.03 H64706.06
H64706.03EA 96.3 EUR
H64706.03 H64706.06
tert-Butyl hydrogen succinate 97%
tert-Butyl hydrogen succinate
Purity: 97% CAS No.: 15026-17-2 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Solid Appearance: Yellow-brown Melting Point: 51-54° lit. Beilstein Reference: 1772169 MDL No.: MFCD00273441
Kaava: C₈H₁₄O₄
Sulamispiste: 51…54 °C (kirj.)
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00273441
CAS-numero: 15026-17-2