2-(Diphenylphosphino)biphenyl 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H61640.06
H61640.06EA 210 EUR
H61640.06
2-(Diphenylphosphino)biphenyl 97%
2-(Diphenylphosphino)biphenyl
Kaava: C₂₄H₁₉P
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11559063
CAS-numero: 13885-09-1