2-Phenylthiophene 95%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 97.3 EUR
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophene 95%
2-Phenylthiophene
Kaava: C₁₀H₈S
MW: 160.24 g/mol
Kiehumispiste: 256 °C
Sulamispiste: 34…36 °C
Leimahduspiste: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00130080
CAS-numero: 825-55-8