3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 112 EUR
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Kaava: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03265758
CAS-numero: 113118-81-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR