1-Benzylpyrrole 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 75.7 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Kaava: C₁₁H₁₁N
Kiehumispiste: 90 °C (0,9 mmHg)
Tiheys: 1,020
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00963301
CAS-numero: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR