3-Ethynylthiophene 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 76.7 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Kaava: C₆H₄S
MW: 108.16 g/mol
Kiehumispiste: 152…153 °C
Tiheys: 1.098
Leimahduspiste: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039973
CAS-numero: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR