1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

H53416.03 H53416.06 H53416.14
H53416.03EA 66.5 EUR
H53416.03 H53416.06 H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol

Purity: 97% CAS No.: 27975-78-6 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.559 MDL No.: MFCD00041589

Kaava: C₁₁H₁₂O
Tiheys: 1,336
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041589
CAS-numero: 27975-78-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR