1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H52531.MDEA 620 EUR
H52531.MD
1-Cyclopentenylboronic acid ≥97%
1-Cyclopentenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 850036-28-1 Molecular Formula: C5H9BO2 Formula Weight: 111.94 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 134-140° MDL No.: MFCD02179496
Kaava: C₅H₉BO₂
Sulamispiste: 134…140 °C
MDL numero: MFCD02179496
CAS-numero: 850036-28-1