4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 229 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Kaava: C₇H₁₆ClNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08062602
CAS-numero: 916317-00-5