2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

Synonyms: 2-Chloro-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole

H35525.03 H35525.09
H35525.03EA 90.9 EUR
H35525.03 H35525.09
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole 95%
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
Kaava: C₇H₃ClN₂O₂S
MW: 214.63 g/mol
Sulamispiste: 185…189 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022852
CAS-numero: 2407-11-6
EINECS: 219-302-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR