2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
H34455.03
H34455.03EA 311 EUR
H34455.03
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 10130-87-7 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Melting Point: 50-54° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD01961367
Kaava: C₇H₇ClO₃S
Sulamispiste: 50…54 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01961367
CAS-numero: 10130-87-7
ADR: 8,III