3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H34395.03 H34395.06
H34395.03EA 136 EUR
H34395.03 H34395.06
3-(m-Tolyl)propionic acid 96%
3-(m-Tolyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3751-48-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 42-44° MDL No.: MFCD00060326
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
Sulamispiste: 42…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060326
CAS-numero: 3751-48-2
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable