Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 276 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Kaava: C₈H₈ClNO₃
Sulamispiste: 103…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173929
CAS-numero: 42521-10-8