2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 144 EUR
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Kaava: C₇H₄N₂O₂S
Sulamispiste: 228…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01647555
CAS-numero: 16405-98-4