5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
H32606.06
H32606.06EA 662 EUR
H32606.06
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 5177-27-5 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 MDL No.: MFCD05662684
Kaava: C₄H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05662684
CAS-numero: 5177-27-5